Merck
ENAH31552217
Enamine
{3-[(dimethylamino)methyl]-4-fluorophenyl}methanamine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 203.60
250 MG
CHF 271.20
500 MG
CHF 468.80
1 G
CHF 609.20
2.5 G
CHF 1’151.30
5 G
CHF 1’681.70
10 G
CHF 2’474.70
Lieferanten-SKU: EN300-6740336-100MG
CHF 203.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 203.60
250 MG
CHF 271.20
500 MG
CHF 468.80
1 G
CHF 609.20
2.5 G
CHF 1’151.30
5 G
CHF 1’681.70
10 G
CHF 2’474.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6740336-100MG
CHF 203.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-(aminomethyl)-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15FN2.2ClH/c1-13(2)7-9-5-8(6-12)3-4-10(9)11;;/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
VJPYSASKYQUKGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)