Merck
ENAH31552104
Enamine
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 189.30
250 MG
CHF 251.70
500 MG
CHF 370.00
1 G
CHF 462.30
2.5 G
CHF 1’020.00
5 G
CHF 1’948.20
Lieferanten-SKU: EN300-6738721-100MG
CHF 189.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 189.30
250 MG
CHF 251.70
500 MG
CHF 370.00
1 G
CHF 462.30
2.5 G
CHF 1’020.00
5 G
CHF 1’948.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6738721-100MG
CHF 189.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)18-13/h1-8H,(H,16,17)
InChIKey
VSIDLODXMSPACX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738721
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738721
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)