Wichtige Dokumente
ENAH315520AF
Enamine
4-fluorobicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6738366-50MG
CHF 472.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6738366-50MG
CHF 472.70
Iupac Name
4-fluorobicyclo[2.2.1]heptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12FN.ClH/c8-6-1-3-7(9,5-6)4-2-6;/h1-5,9H2;1H
InChIKey
KVCPBEJFUWSXNH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738366
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)