Merck
ENAH31551F78
Enamine
4-(4-bromophenoxy)pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8BrNO3/c13-8-1-3-9(4-2-8)17-10-5-6-14-11(7-10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
QYTVMHYYNWIRDP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735801
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735801
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)