Wichtige Dokumente
ENAH31551EDA
Enamine
4-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6736511-50MG
CHF 718.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6736511-50MG
CHF 718.40
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3O3/c8-7(9,10)5-1-6(2-5,4(11)12)13-3-5/h1-3H2,(H,11,12)
InChIKey
BPSXYCOUTNFRPG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736511
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)