Merck
ENAH31551DC4
Enamine
tert-butyl N-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)carbamate
Größe auswählen
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
Lieferanten-SKU: EN300-6486722-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6486722-50MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-11(4,5)12-7-8/h8,12H,6-7H2,1-5H3,(H,13,14)
InChIKey
AJDWSPCGBVSUDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486722
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486722
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)