Merck
ENAH31551BFB
Enamine
tert-butyl N-{[4-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl]methyl}carbamate
Größe auswählen
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
Lieferanten-SKU: EN300-6491479-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 713.20
100 MG
CHF 918.60
250 MG
CHF 1’291.70
500 MG
CHF 2’009.30
1 G
CHF 2’564.40
2.5 G
CHF 4’981.10
5 G
CHF 7’351.00
10 G
CHF 10’876.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6491479-50MG
CHF 713.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((4-(aminomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-10(2,3)17-9(15)14-7-12-4-11(5-12,6-13)8-16-12/h4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
ZDLYYNMDRSVCAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491479
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491479
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)