Merck
ENAH31551BC2
Enamine
N'-(3,5-dimethylbenzoyl)pyridine-2-carbohydrazide
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
Lieferanten-SKU: EN300-6731773-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6731773-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dimethyl-N'-(2-pyridinylcarbonyl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C15H15N3O2/c1-10-7-11(2)9-12(8-10)14(19)17-18-15(20)13-5-3-4-6-16-13/h3-9H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
YBHBUAJHPVSQNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731773
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731773
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)