Merck
ENAH31551ACE
Enamine
tert-butyl 7-imino-7-oxo-7lambda6-thia-1-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
Lieferanten-SKU: EN300-6505065-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6505065-50MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-7lambda6-thia-1-azaspiro[3.5]non-6-ene-1-carboxylate 7-oxide
Inchi Code
1S/C12H22N2O3S/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-4-12(14)5-8-18(13,16)9-6-12/h8H,4-7,9H2,1-3H3,(H2,13,16)
InChIKey
KUAWAUWFLLOGAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505065
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505065
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)