Merck
ENAH3155191F
Enamine
3-bromo-1-(2,2-dimethylpropyl)-1H-pyrazole
Größe auswählen
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
Lieferanten-SKU: EN300-5250007-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
10 G
CHF 7’193.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-5250007-50MG
CHF 433.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-1-neopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H13BrN2/c1-8(2,3)6-11-5-4-7(9)10-11/h4-5H,6H2,1-3H3
InChIKey
LKHQRIJWOOTISF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5250007
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)