Wichtige Dokumente
ENAH31551897
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-(cyclohex-3-en-1-yl)acetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-3247772-100MG
CHF 217.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-3247772-100MG
CHF 217.90
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)amino](3-cyclohexen-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-5,9-10H,6-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChIKey
XLAHLMUDURLZKM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3247772
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)