Wichtige Dokumente
ENAH31551744
Enamine
4-chloro-6-(3,4-dimethylpiperazin-1-yl)pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1266037-100MG
CHF 376.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1266037-100MG
CHF 376.50
Iupac Name
4-chloro-6-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H15ClN4/c1-8-6-15(4-3-14(8)2)10-5-9(11)12-7-13-10/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3
InChIKey
POUAVIFXBYKVTI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266037
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)