Merck
ENAH315515C2
Enamine
2-chloro-5-(dimethylphosphoryl)pyridine
Größe auswählen
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
Lieferanten-SKU: EN300-6474099-50MG
CHF 399.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 399.90
100 MG
CHF 572.80
250 MG
CHF 797.70
500 MG
CHF 1’231.90
1 G
CHF 1’566.00
2.5 G
CHF 3’025.90
5 G
CHF 4’454.60
10 G
CHF 6’585.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6474099-50MG
CHF 399.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-chloropyridin-3-yl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C7H9ClNOP/c1-11(2,10)6-3-4-7(8)9-5-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
ZZTQPKLPSFPHBL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474099
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474099
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)