Wichtige Dokumente
ENAH304E6F36
Enamine
4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)benzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c13-9-10-3-5-11(6-4-10)16(14,15)12-7-1-2-8-12/h3-6,9H,1-2,7-8H2
InChIKey
NUPJAARWSKKWBR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1456912
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)