Merck
ENAH303683BC
Enamine
methyl N-(4-sulfamoylphenyl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
Lieferanten-SKU: EN300-1260737-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1260737-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
231-232
Iupac Name
methyl 4-(aminosulfonyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)10-6-2-4-7(5-3-6)15(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChIKey
JQWKTXIPRZXRJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Melting Point
231-232
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260737
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)