Merck
ENAH303683B6
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-8-4-2-6-9(11)10(8)12/h2,4,6H,3,5,7,11H2,1H3
InChIKey
VJEBUWIOOXEPJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1259748
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)