Merck
ENAH3035EBCA
Enamine
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-3-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-6501560-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6501560-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-1-azaspiro[4.4]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-8(10)6-9(11)4-2-3-5-9/h8H,2-7,10H2,1H3
InChIKey
GZEINMMXFIRSHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501560
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501560
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)