Merck
ENAH3035E8B9
Enamine
3-(fluoromethyl)-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecan-9-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-6501416-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6501416-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(fluoromethyl)-4,8-dioxa-1,10-diazaspiro[5.5]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C8H13FN2O3/c9-1-6-2-11-8(4-13-6)3-10-7(12)14-5-8/h6,11H,1-5H2,(H,10,12)
InChIKey
TWLAJKFOTGXMQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501416
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6501416
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)