Merck
ENAH3035E3F5
Enamine
5-chloro-2-methoxypyridine-3-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
Lieferanten-SKU: EN300-6494734-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6494734-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-methoxypyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O3S/c1-12-6-5(13(8,10)11)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,10,11)
InChIKey
ACKBFSFVEVFFAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494734
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494734
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)