Wichtige Dokumente
ENAH3035E2F5
Enamine
4-chloro-2-(trichloromethyl)quinazoline
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
126-127
Iupac Name
4-chloro-2-(trichloromethyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl4N2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)14-8(15-7)9(11,12)13/h1-4H
InChIKey
KHWHZIOORKRESZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493555
Melting Point
126-127
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493555
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)