Wichtige Dokumente
ENAH3035E2E1
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6492258-100MG
CHF 431.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6492258-100MG
CHF 431.10
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O.ClH/c1-13-7-11(6-12-13)10-4-2-3-9(5-10)8-14;/h2-8H,1H3;1H
InChIKey
LVMVOWHQKQNENX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)