Wichtige Dokumente
ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6492079-100MG
CHF 217.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6492079-100MG
CHF 217.90
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
InChIKey
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)