Merck
ENAH3035E262
Enamine
(2-phenylethyl)(prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.71
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
176-177
Iupac Name
N-(2-phenylethyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-2-9-12-10-8-11-6-4-3-5-7-11;/h2-7,12H,1,8-10H2;1H
InChIKey
WCNGSPAFOVMKRU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491731
Melting Point
176-177
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)