Merck
ENAH3035DCE8
Enamine
tert-butyl 3-[2-(methylamino)ethyl]azetidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.77
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-(methylamino)ethyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-9(8-13)5-6-12-4;/h9,12H,5-8H2,1-4H3;1H
InChIKey
GIITZJHGPXUNDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478167
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478167
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)