Wichtige Dokumente
ENAH3035D953
Enamine
tert-butyl 4-formyl-4-phenylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23NO3/c1-16(2,3)21-15(20)18-11-9-17(13-19,10-12-18)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3
InChIKey
BTKCZXDNMLFMTL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4353959
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)