Merck
ENAH3035CFF2
Enamine
6,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 489.60
250 MG
CHF 680.70
500 MG
CHF 1’046.00
1 G
CHF 1’328.10
2.5 G
CHF 2’739.90
5 G
CHF 5’371.10
10 G
CHF 10’438.50
Lieferanten-SKU: EN300-254458-100MG
CHF 489.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 489.60
250 MG
CHF 680.70
500 MG
CHF 1’046.00
1 G
CHF 1’328.10
2.5 G
CHF 2’739.90
5 G
CHF 5’371.10
10 G
CHF 10’438.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-254458-100MG
CHF 489.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3,5H,4,6H2,1-2H3
InChIKey
KEYIROCHSRBPLS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254458
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)