Merck
ENAH3035CCAF
Enamine
1-ethenylcyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
45-46
Iupac Name
1-vinylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(6(8)9)4-3-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
InChIKey
RJAOMTCPWAZZIQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Melting Point
45-46
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)