Merck
ENAH3035CB87
Enamine
2-(cyclopent-3-en-1-yl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
Lieferanten-SKU: EN300-156346-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156346-100MG
CHF 461.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
51-52
Iupac Name
2-(cyclopent-3-en-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
InChIKey
HNUKIQPNVRSFQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156346
Melting Point
51-52
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156346
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)