Merck
ENAH2C558834
Enamine
4-(morpholin-4-yl)quinazoline-7-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
Lieferanten-SKU: EN300-6486478-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6486478-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-7-quinazolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c17-13(18)9-1-2-10-11(7-9)14-8-15-12(10)16-3-5-19-6-4-16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,17,18)
InChIKey
XQJHISFKIXDERQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)