Wichtige Dokumente
ENAH2C5586FC
Enamine
2-aminobicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6487200-50MG
CHF 433.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6487200-50MG
CHF 433.70
Iupac Name
2-aminobicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-8(7(10)11)3-1-2-5-4-6(5)8;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
InChIKey
DGNYUJPTJLZQPC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)