Merck
ENAH2C5580B9
Enamine
(4-chlorophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H10ClF2N/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(16)7-9/h1-7,13H,17H2
InChIKey
XDZAZPSMRRQAGP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478830
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478830
  • Analysenzertifikate (COA)
    Sie brauchen ein Muster eines COA?
    Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.