Wichtige Dokumente
ENAH2C557FB0
Enamine
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6481063-100MG
CHF 461.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6481063-100MG
CHF 461.00
Iupac Name
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-2-13-8(12)10(11)6-9(7-10)4-3-5-9;/h2-7,11H2,1H3;1H
InChIKey
SUFUMVCNXOXEJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)