Wichtige Dokumente
ENAH2C557C71
Enamine
6-cyano-4-methylpyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6477412-50MG
CHF 485.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6477412-50MG
CHF 485.70
Iupac Name
6-cyano-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c1-5-2-6(3-9)10-4-7(5)8(11)12/h2,4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
VJFSTKYDJLNHDK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477412
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)