Merck
ENAH2C557C20
Enamine
2-phenyl-2-(piperidin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
Lieferanten-SKU: EN300-6477149-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
10 G
CHF 3’616.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6477149-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
phenyl(4-piperidinyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2.ClH/c14-10-13(11-4-2-1-3-5-11)12-6-8-15-9-7-12;/h1-5,12-13,15H,6-9H2;1H
InChIKey
WRDAZTDNMRJELV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477149
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477149
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)