Merck
ENAH2C5577EC
Enamine
5-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
Lieferanten-SKU: EN300-6380950-100MG
CHF 455.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 455.80
250 MG
CHF 631.30
500 MG
CHF 969.30
1 G
CHF 1’229.30
2.5 G
CHF 2’365.50
5 G
CHF 3’479.60
10 G
CHF 5’138.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6380950-100MG
CHF 455.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-9-6(4-10)5(2-7)3-8-9/h3-4H,1H3
InChIKey
VADZNOQCWWTFLI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6380950
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6380950
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)