Wichtige Dokumente
ENAH2C557782
Enamine
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-5259140-100MG
CHF 380.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-5259140-100MG
CHF 380.40
Iupac Name
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H14IN3/c1-3-4-5-12-8(10)7(9)6(2)11-12/h3-5,10H2,1-2H3
InChIKey
VQUQTSUYXYJKBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)