Merck
ENAH2C55775D
Enamine
{1-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]cyclopropyl}methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
[1-(1-pyrrolidinylmethyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c11-8-9(3-4-9)7-10-5-1-2-6-10/h11H,1-8H2
InChIKey
WBINCNSXRSXVFP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5098599
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5098599
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)