Merck
ENAH2C557621
Enamine
1-(4-bromo-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 262.10
250 MG
CHF 354.40
500 MG
CHF 532.50
1 G
CHF 670.30
2.5 G
CHF 1’025.20
5 G
CHF 1’615.40
10 G
CHF 2’797.10
Lieferanten-SKU: EN300-3026835-100MG
CHF 262.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 262.10
250 MG
CHF 354.40
500 MG
CHF 532.50
1 G
CHF 670.30
2.5 G
CHF 1’025.20
5 G
CHF 1’615.40
10 G
CHF 2’797.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3026835-100MG
CHF 262.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
189-191
Iupac Name
1-(4-bromo-1H-indol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)7-5-12-9-4-2-3-8(11)10(7)9/h2-5,12H,1H3
InChIKey
KNZUUSYLBPQSIS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3026835
Melting Point
189-191
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3026835
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)