Merck
ENAH2C5572CF
Enamine
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
2.5 G
CHF 1’013.50
5 G
CHF 1’477.60
10 G
CHF 2’170.50
Lieferanten-SKU: EN300-2009140-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
2.5 G
CHF 1’013.50
5 G
CHF 1’477.60
10 G
CHF 2’170.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2009140-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3S.2ClH/c7-5-3-9(4-5)6-8-1-2-10-6;;/h5H,1-4,7H2;2*1H
InChIKey
VVNDVBZFHKJIHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)