Merck
ENAH2C5569D8
Enamine
6-amino-4-methylpyridine-3-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
10 G
CHF 4’530.00
Lieferanten-SKU: EN300-1698466-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
10 G
CHF 4’530.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1698466-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-4-methylpyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)12(8,10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
InChIKey
CEPVXDPIISDOLL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698466
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698466
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)