Merck
ENAH2C55696F
Enamine
methyl 4-oxoadamantane-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 191.90
250 MG
CHF 254.30
500 MG
CHF 375.20
1 G
CHF 467.50
2.5 G
CHF 932.90
5 G
CHF 1’798.70
10 G
CHF 3’467.90
Lieferanten-SKU: EN300-1662931-100MG
CHF 191.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 191.90
250 MG
CHF 254.30
500 MG
CHF 375.20
1 G
CHF 467.50
2.5 G
CHF 932.90
5 G
CHF 1’798.70
10 G
CHF 3’467.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
Lieferanten-SKU: EN300-1662931-100MG
CHF 191.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 4-oxo-1-adamantanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-15-11(14)12-4-7-2-8(5-12)10(13)9(3-7)6-12/h7-9H,2-6H2,1H3
InChIKey
DUPFRYAOGHZOCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662931
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)