Merck
ENAH2C556756
Enamine
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
50 MG
CHF 708.00
100 MG
CHF 913.40
250 MG
CHF 1’281.30
500 MG
CHF 1’993.70
1 G
CHF 2’544.90
2.5 G
CHF 4’944.70
5 G
CHF 7’293.80
10 G
CHF 10’790.80
Lieferanten-SKU: EN300-1270601-50MG
CHF 708.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 708.00
100 MG
CHF 913.40
250 MG
CHF 1’281.30
500 MG
CHF 1’993.70
1 G
CHF 2’544.90
2.5 G
CHF 4’944.70
5 G
CHF 7’293.80
10 G
CHF 10’790.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1270601-50MG
CHF 708.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S/c1-11-6-4-5(2-3-8-6)12(7,9)10/h2-4H,1H3
InChIKey
HVISTANXDBKYRO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270601
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)