Merck
ENAH11E228F5
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
Lieferanten-SKU: EN300-1933305-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1933305-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
32-33
Iupac Name
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H11F3O/c1-9(2,14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6,14H,1-2H3
InChIKey
BMUCYRUWKGJHFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933305
Melting Point
32-33
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933305
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)