Wichtige Dokumente
ENAH11E0CD40
Enamine
tert-butyl 4-(4-oxobutyl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1879558-100MG
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1879558-100MG
CHF 474.00
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-oxobutyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-9-7-12(8-10-15)6-4-5-11-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
HEXRGZVOCHOEAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1879558
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)