Merck
ENAH11E0C337
Enamine
tert-butyl 4-[(1-hydroxycyclopropyl)methyl]piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
Lieferanten-SKU: EN300-1877954-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
5 G
CHF 3’890.40
10 G
CHF 5’748.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1877954-50MG
CHF 354.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-((1-hydroxycyclopropyl)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO3/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-4-11(5-9-15)10-14(17)6-7-14/h11,17H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
CHJICAYFYRKOHL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877954
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1877954
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)