Merck
ENAH11E08D1E
Enamine
1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
Lieferanten-SKU: EN300-1869884-100MG
CHF 444.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1869884-100MG
CHF 444.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O3/c14-11-6-4-10(5-7-11)13(12(15)16)8-2-1-3-9-13/h4-7,14H,1-3,8-9H2,(H,15,16)
InChIKey
GEQLJOZVOMELKM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1869884
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1869884
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)