Merck
ENAH11DD2498
Enamine
(3-aminopropyl)boronic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
Lieferanten-SKU: EN300-1725148-50MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1725148-50MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
120-125
Iupac Name
(3-aminopropyl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10BNO2.ClH/c5-3-1-2-4(6)7;/h6-7H,1-3,5H2;1H
InChIKey
YQTBDWPUQUOUDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725148
Melting Point
120-125
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725148
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)