Wichtige Dokumente
ENAH11DD1FB0
Enamine
decahydroazulen-2-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1721838-100MG
CHF 448.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1721838-100MG
CHF 448.00
Iupac Name
decahydroazulen-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-10-6-8-4-2-1-3-5-9(8)7-10;/h8-10H,1-7,11H2;1H
InChIKey
OBBMJNHAXNWKSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721838
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)