Merck
ENAH11DD1C0B
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl}methanamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
Lieferanten-SKU: EN300-1719796-100MG
CHF 344.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 344.00
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 719.70
1 G
CHF 909.50
2.5 G
CHF 1’741.50
5 G
CHF 2’556.60
10 G
CHF 3’768.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1719796-100MG
CHF 344.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-6-7-1-2-8(5-7)10-3-4-11-8/h7H,1-6,9H2
InChIKey
WXYAYVWLCURXPF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)