Wichtige Dokumente
ENAH11DD198A
Enamine
2-[(naphthalen-1-yl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1718131-100MG
CHF 294.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1718131-100MG
CHF 294.60
mp (Schmelzpunkt)
167-168
Iupac Name
2-(naphthalen-1-ylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-2-9-15-12(5-1)6-3-7-13(15)11-14-8-4-10-16-14;/h1-3,5-7,9,14,16H,4,8,10-11H2;1H
InChIKey
RRLQNGIPMHTOFC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718131
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)